Gostaria de reiniciar sessão?
Compact temperature and humidity logger
Fornecedor: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
This compact logger with high level of IP protection provides a large storage capacity and maximum/minimum/average statistical function. Internal humidity sensor and NTC temperature sensor
  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
IP67 rated enclosure. Conformity to FDA CFR 21 Part 11 /GAMP 5.
Delivery information: Set includes CR2 long life battery, function and calibration certificate and HW4-lite software key code.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Gama Exactidão Memória L×P×A Peso Und. Referência VWR Quantidade
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C; ±3,0 % RH 2×16 000 values 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd