Gostaria de reiniciar sessão?
Densímetros, portáteis, Densito 30PX
Fornecedor: Mettler-Toledo
Indicado para a medição das densidades de líquidos, este instrumento utiliza o método de corpo oscilante. O manuseamento é fácil: basta mergulhar o tubo de colheita de amostras, carregar no botão e ler o resultado final diretamente nas unidades de medida que pretende utilizar, como, por exemplo, SG, graus API, °Brix, H₂S0₄ %, graus Baume e muito mais.
  • Colheita fácil e resultados em apenas alguns segundos
  • Ampla seleção de unidades, incluindo Density, SG e °Brix
  • Capacidade de memória para 1100 resultados
  • Transferências por infravermelhos para impressora ou PC
  • O display gráfico LCD retroiluminado fornece resultados precisos com data e hora
A velocidade pode ser ajustada para a tarefa em causa: lenta para amostras viscosas, para evitar a formação de bolhas de ar ou muito rápida para um enxaguamento eficaz da célula.
Para além disso, é possível usar uma seringa externa para amostras com viscosidade muito elevada. Isto significa que é possível testar uma grande variedade de amostras.
O Densito não só mede a temperatura da amostra com muita precisão, como também permite escolher um coeficiente de correção da temperatura antes de cada medição. É possível armazenar e transferir posteriormente para uma impressora ou PC, 1100 resultados juntamente com a identificação da amostra, temperatura e/ou coeficientes de temperatura, através da porta de infravermelhos integrada (adaptador para acessórios de Infravermelhos / RS232 necessário).
Fornecimento: Fornecido com estojo de transporte, CD de ajuda, pilhas e padrões.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrição Modelo Gama Und. Referência VWR Quantidade
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Gama de temp. (°C) 5...40
Resolução (g/cm³) 0,0001
Resolução da temperatura (°C) 0.1
Temperature Resolution 0,1 °C
Memória 1100 values
Peso 360 g
Peso (g) 360
Exactidão ±0,001 g/cm³
Exactidão (g/cm³) ±0,001
Interfaces Com conversor de infravermelhos para impressora ou PC
Gama de medição (g/cm³) 0...2
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Tubo de colheita de amostras com lavador 1 614-1593
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Adaptador para seringa externa 1 614-1592
Bomba de amostra completa 1 614-1594
Adaptador de Infravermelhos/RS232 DB9M 1 635-0117
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd