Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Controlador de pipetas, Accurpette
Fornecedor: VWR Collection
Controlador para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 100 ml.
  • Estrutura leve e resistente aos UV (180 g) e bocais cónicos
  • Na sua regulação mais rápida, enche uma pipeta de 25 ml em menos de três segundos
  • Suporte para pipetas de silicone autoclavável
  • O filtro de membrana hidrófobo substituível protege a unidade contra a entrada de líquidos e as amostras contra a contaminação
  • As pilhas de NiMH recarregáveis e ecológicas possibilitam uma utilização contínua durante 4 horas; Indicador luminoso de pilha fraca, recarregável durante a utilização
O controlador de pipetas Accurpette oferece um desempenho eficiente graças ao seu motor potente, mas silencioso que acelera a pipetagem de grandes volumes. O interruptor de selecção de modo permite ao utilizador escolher entre uma alta ou baixa velocidade de aspiração/dispensação. Um modo adicional de dispensação por acção da gravidade foi concebido para utilização com pipetas "To Deliver" (TD).
O Accurpette é agora fornecido com bocais cónicos coloridos adicionais para permitir a codificação por cores pelo laboratório, aplicação ou pelo utilizador para minimizar o risco de contaminação cruzada.
Informações de encomenda: Fornecido com carregador, dois filtros hidrófobos sobressalentes (1 × 0,45 µm, 1 × 0,2 µm), suporte de bancada/suporte de parede e um conjunto de bocais cónicos coloridos.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Controlador de pipetas Accurpette, carregador UE 1 612-4552
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Conjunto de bocais cónicos coloridos (vermelho, azul e rosa) 1 612-4555
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd