Gostaria de reiniciar sessão?
Superfície de pesagem amortecedora de vibrações
Fornecedor: VWR Collection
Granito polido
Quatro pés absroventes amortecem a transmissão de vibrações externas à plataforna, tornando-a adequada para pesagem de elevada precisão, mas também para instrumentação delicada de microscopia ou outra.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrição L×P×A Peso Und. Referência VWR Quantidade
Superfície de pesagem amortecedora de vibrações, granito 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd