Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Blocos de aquecimento digitais, modelos QBD e QBH
Fornecedor: Grant
Blocos de aquecimento digitais compactos com modelos à escolha para 1 ou 2 ou 4 blocos intercambiáveis. As unidades possuem um display LED da temperatura e uma interface do utilizador interactiva e fácil de usar, que possibilitam uma configuração rápida e precisa. Os alarmes variáveis para temperaturas máximas e mínimas podem ser configurados com uma precisão de 0,5 °C. Os geradores de temperatura são feitos de alumínio resistente ao calor e de plástico resistente a produtos químicos, têm um perfil baixo, um painel de comando inclinado que facilita o uso, ajuste de offset para temperaturas de funcionamento de exactidão elevada e resolução do display de 0,1 °C.
  • Os modelos QBD têm uma faixa de temperatura de funcionamento desde ambiente +5 a 130 °C, e o nível mais alto de temperatura do modelo QBH é de 200 °C
  • Temporizador de funcionamento e temporizador de reacção com alarme sonoro, para funcionamento desde 1 minuto até 72 horas
  • Possibilidade de recalibração de sondas internas e externas em 2 pontos, pelo utilizador
  • A estabilidade e a uniformidade térmicas a 37 °C são de ±0,1 °C dentro do bloco e de ±0,2 °C entre blocos diferentes
  • Fusível térmico contra sobreaquecimento
Nota: o valor da estabilidade térmica supramencionado é obtido a 37 °C.
* RT = Temperatura Ambiente
**Blocos intercambiáveis com o dobro do tamanho apenas para os modelos QBA2, QBD4, QBD2 e QBH2
Fornecimento: fornecidos com ferramenta de extracção de blocos. A sonda externa PT 1000, que permite o controlo da temperatura na amostra ou no bloco, está disponível como acessório. Os blocos têm de ser pedidos à parte.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo Número de blocos Gama temp. Estab. temp. Cap. de Aquec. L×P×A Peso Und. Referência VWR Quantidade
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Descrição Para N° de orificios Profundidade L×P×A Und. Referência VWR Quantidade
Bloco sem perfuração - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Bloco simples tubos 10 mm Ø 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Bloco simples tubos 12 mm Ø 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Bloco simples tubos 13 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Bloco simples tubos 16 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Bloco simples Tubos Falcon de 15 ml 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Bloco simples tubos 18 mm Ø 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Bloco simples tubos 124 mm Ø e frascos universais 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Bloco simples tubos 50 ml 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Bloco simples tubos 0,5 ml 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Bloco simples tubos 1,5 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Bloco simples tubos 2,0 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Bloco duplo Microplacas ** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Bloco duplo tubos PCR de 0,2 ml, tiras ou placas** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Para Referência VWR Quantidade
Sensor de temperatura PT 1000 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2 460-0093
Tampa 1 QBA1, QBD1 460-0094
Tampa 1 QBA2, QBD2, QBH2 460-0095
Tampa 1 QBD4 460-0096
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd