Gostaria de reiniciar sessão?
Agitadores suspensos electrónicos, VOS 40 digital e VOS 60 control
Fornecedor: VWR Collection
Agitadores de laboratório ideais para tarefas de agitação para quantidades de até 25l (VOS 40 digital) ou para tarefas intensivas de agitação até 40L (VOS 60 control). Devido à tecnologia controlada por microprocessador a velocidade é ajustada automaticamente na gama de velocidade de 0/30 a 2000 rpm. Os circuitos de segurança instalados asseguram interrupção automática em condições de sobrecarga e anti-bloqueio. É mantida uma comparação contínua da velocidade do eixo em relação à velocidade desejada e as variações são ajustadas automaticamente. Isto garante uma velocidade constante mesmo com mudanças de viscosidades da amostra. Os agitadores ocupam pouco espaço e possuem um funcionamento silencioso.
  • Display digital de velocidade
  • Velocidade infinitamente regulável
  • Veios agitadores ajustáveis em altura
  • Proteção contra sobrecarga e as unidades podem ser operadas por períodos curtos em condições de sobrecarga
  • Indicação do código de erro
O modelo VOS 60 control possui um controlador removível sem fios e display TFT digital. Equipado com RS232 e uma interface USB para controlar e registar todos os parâmetros. Um display de tendência de torque integrado permite a medição das mudanças de viscosidade.
  • Funções programáveis
  • Medição de temperatura integrada
  • Operação por intervalos, temporizador e função de bloqueio
  • Circuito de segurança ajustável
Classe de proteção IP de acordo com a norma DIN EN 60529: IP 40
Informações de encomenda: Fornecido sem acessórios, uma ampla gama de acessórios estão disponíveis para encomendar separadamente.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Agitador suspenso VOS 40 digital, ficha EU 1 441-0302
VOS 40 digital overhead stirrer, UK-plug 1 441-0303
VOS 40 digital overhead stirrer, CH-plug 1 441-0304
Agitador suspenso VOS 60 control, ficha-EU 1 441-0305
VOS 60 control overhead stirrer, UK-plug 1 441-0306
VOS 60 control overhead stirrer, CH-plug 1 441-0307
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo VOS 40 digital VOS 60 control
Capacidade de agitação máx. de H₂O (l) 25 40
Viscosidade máx. (mPas) 40000 50000
Gama de velocidades (min-1) 0/30 - 2000
Binário máximo na bucha (Ncm) 40 60
Amplitude de aperto da bucha (mm) 0,5 - 10
Potência - entrada/saída do motor (W) 112/87 168/131
L×P×A (mm) 86×208×248 86×230×267
Peso (kg) 4,4 4,7
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Tipo Descrição para a unidade Para Ø da pá Shaft - Ø Comprimento da haste Rotações máx. Und. Referência VWR Quantidade
- Haste de agitação de 4 pás - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Temperature sensor, coated - - - - - - 1 441-0344
- Keyless chuck - - - - - - 1 441-0343
- Cabo de 1m para separar a caixa do sensor, evitando danos produzidos pelos vapores libertados - - - - - - 1 620-8104
- Suporte para placa, 200×316 mm, suporte de 16 mm de diâmetro com 560 mm de altura - - - - - - 1 431-1047
- Proteção para veio agitador - - - - - - 1 441-2999
- Mola de fixação de recipientes, suporte de 25 - 36 mm de diâmetro,para recipiente de 40 - 300 mm de diâmetro - - - - - - 1 431-2944
- Suporte em H, 460×420 mm,suporte de 34 mm de diâmetro com 1010 mm de altura - - - - - - 1 431-9114
- Suporte telescópico pneumático, 460×420 mm,suporte de 34 mm de diâmetro com 620 - 1010 mm de altura - - - - - - 1 431-2912
- Sensor revestido a vidro para os termómetros de contacto ETS-D5 e VT-5 - - - - - - 1 442-0316
- Sensor de aço inoxidável sobressalente para utilização com os modelos ETS-D5 - - - - - - 1 442-0252
- Acoplamento flexível para aplicações que usam varetas agitadoras de vidro com Ø de 6-10 mm, binário máximo de 10 Ncm - - - - - - 1 441-9213
Dispositivo de pinças RH 3 Mola de fixação das placas, suporte de 8 - 16 mm de diâmetro,para recipiente de 40 - 300 mm de diâmetro T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - 1 431-2943
Pinça de fixação R 182 Pinça em cruz, suporte de 6 - 16 mm de diâmetro, braço de extensão de 6 - 16 mm de diâmetro T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - 1 431-2923
Suporte para placa R 1826, placa de 200x316 mm, vareta de 800 mm Suporte para placa, 200×316 mm, suporte de 16 mm de diâmetro com 800 mm de altura T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - 1 431-2901
Suporte para placa R 1827 Suporte para placa, 200×316 mm, suporte de 16 mm de diâmetro com 1000 mm de altura T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - 1 441-2129
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd