Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Frascos para amostras de água, estéreis
Fornecedor: VWR Collection
PET, qualidade alimentar com tampas em PP.
  • Diferentes tampas coloridas para facilitar a identificação do teste
  • Tira inviolavél para garantir a integridade da amostra
  • Rastreabilidade garantida, número de lote e número de frasco individual em cada etiqueta
  • Totalmente reciclável
  • Diâmetro da tampa: 32 mm
Frascos leves e duráveis. Tampas protetoras de contaminação. Frascos doseados e não doseados disponíveis. Rectangulares para melhor armazenamento em espaço limitado.
Tampa azul: para água natural não clorada sem tiossulfato de sódio
Tampa vermelho: para água clorada, doseados com 20 mg/l de tiossulfato de sódio
Tampa branca: para água clorada, doseados com 120 mg/l de tiossulfato de sódio
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. Dosagem L×P×A Cor da tampa Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
500 ml Undosed 70×70×192 mm azul Individually wrapped 100 331-0286
500 ml Undosed 70×70×192 mm azul Bulk 108 331-0278
500 ml Tiosulfato de sódio (20 mg/litro) 70×70×192 mm vermelho Individually wrapped 100 331-0287
500 ml Tiosulfato de sódio (20 mg/litro) 70×70×192 mm vermelho Bulk 108 331-0280
500 ml Tiosulfato de sódio (120 mg/litro) 70×70×192 mm azul claro Individually wrapped 100 331-0288
500 ml Tiosulfato de sódio (120 mg/litro) 70×70×192 mm azul claro Bulk 108 331-0282
1000 ml Undosed 89×89×222 mm azul Bulk 70 331-0279
1000 ml Tiosulfato de sódio (20 mg/litro) 89×89×222 mm vermelho Bulk 70 331-0281
1000 ml Tiosulfato de sódio (120 mg/litro) 89×89×222 mm azul claro Bulk 70 331-0283
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd