Gostaria de reiniciar sessão?
Soluções tampão, 20 °C AVS TITRINORM®
Fornecedor: VWR Chemicals
  • Soluções preparadas a partir de reagentes analíticos AnalaR® NORMAPUR®
  • Valor analítico verdadeiro no rótulo, com uma precisão de ±0,02 unidades de pH (pH 1 - 10) (±0,05 para tampão de pH 12.00)
  • Rastreabilidade de acordo com os SRM (materiais de referência standard) do NIST
  • Número de lote e data de embalamento para rastreabilidade
  • Certificado de análise disponível em www.vwr.com
Informações de encomenda: Se forem necessários volumes significativamente maiores, contacte o representante local de vendas da VWR para uma oferta personalizada.
Analisado por um laboratório de controlo acreditado independente ISO EN 17025
Para obter a informação completa sobre dados de segurança, consulte o site www.vwr.com.
Embalagem: * Frasco de plástico de cinco litros
** Bag-in-box de cinco litros
*** Frascos de doseamento de um litro
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Soluções tampão em frascos
valor do pH pH accuracy pH buffer type Reference temperature Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32039.374
9.00 (de cor azul)*** ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico para dosagem 1 l 32046.290
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Frasco de plástico 1 l 32031.297
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32032.260
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32032.291
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32033.294
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Cubitainer 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32095.264
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32095.297
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Frasco de plástico 5 l 32095.366
Obtenha um desconto de encomendar 4 or mais. Entre para mais detalhes.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 5 l 32095.377
4,00 (de cor vermelha) ±0,02 Phthalate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32044.268
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
4.00 (de cor vermelha)*** ±0,02 Phthalate 20 °C Frasco de plástico para dosagem 1 l 32044.290
4,00 (de cor vermelha) ±0,02 Phthalate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32044.292
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
4,00 (de cor vermelha)** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 5 l 32044.372
4,00 (de cor vermelha)** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 98192.260
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Frasco de plástico 1 l 98192.290
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
5,00 ±0,02 Citrate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32035.291
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
6,00 ±0,02 Citrate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32036.294
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 83601.260
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 1 l 83601.290
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32096.267
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32096.291
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 5 l 32096.360
Obtenha um desconto de encomendar 4 or mais. Entre para mais detalhes.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Cubitainer 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Cubitainer 10 l 32096.400
7,00 (de cor verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32045.262
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
7.00 (de cor verde)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Frasco de plástico para dosagem 1 l 32045.290
7,00 (de cor verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32045.295
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
7.00 (de cor verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Cubitainer 5 l 32045.375
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag-in-box (Cubitainer) 10 l 32045.412
7,00 (green coloured) ±0,02 Phthalate-Phosphate 20 °C Cubitainer 10 l 30926.412 Unavailable
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32038.291
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32039.261
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32039.294
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
9,00 (de cor azul) ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32046.265
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
9,00 (de cor azul) ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32046.298
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
9.00 (de cor azul) ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32097.261
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32097.290
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32040.298
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32040.378
10,00 (dureza total na água) ±0,05 Ammonia 20 °C Frasco de plástico 500 ml 98213.260
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 500 ml 85680.260
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.290
10,00 (yellow) ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32041.292
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Frasco de plástico 1 l 32042.295
Obtenha um desconto de encomendar 6 or mais. Entre para mais detalhes.
Conjuntos de soluções tampão
valor do pH Cor Reference temperature Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
10,00/7,00/4,00 azul/verde/vermelho 20 °C Frasco de plástico (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 azul/verde/vermelho 20 °C Frasco de plástico (3×250 ml) 1 83610.610
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd