Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Película vedante, PARAFILM® M
Fornecedor: Brand
Película universal, semitransparente, de grande elasticidade, para vedação estanque e à prova de humidade, e para outras aplicações. A película pode ser esticada até 200 % da sua dimensão original e constitui um vedante absolutamente estanque, mesmo em formas e áreas irregulares.
  • Resistência até 48 horas a substâncias polares como soluções salinas, ácidos inorgânicos e alcalis
  • Gama de temperaturas eficaz de −45 a +50 °C (ponto de fusão aproximado +60 °C)
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Comp. Largura Und. Referência VWR Quantidade
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Cor Und. Referência VWR Quantidade
Dispensador de película vedante Parafilm® M transparente 1 631-0726
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd