Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Garrafões, de boca estreita, redondos, com tampas de rosca
Fornecedor: VWR Collection
LDPE, HDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas. Adequado para armazenar e dispensar soluções e meios. Dispõe de uma pega integrada. Graduado para identificação do volume dispensado.
LDPE
Ideais para aplicações em que é necessário alta pureza devido a uma elevada resistência química (usados para produtos oftálmicos, tais como gotas oculares ou sprays nasais).
Resina preferida para armazenamento a frio (até -80ºC), temperatura de funcionamento de -80ºC até +80ºC
Resistência a impactos físicos (não quebram mesmo se cairem acidentalmente, enquanto que os garrafões de PP podem rachar a temperaturas negativas)
Os garrafões de LDPE recuperam a forma devido à sua flexibilidade
Amplamente utilizado na indústria farmacêutica
HDPE
Os garrafões de polietileno de alta densidade (HDPE) são ideais para o armazenamento e transferência de fluidos estéreis e reagentes farmacêuticos/biotecnológicos.
Bom para armazenamento a frio (até -80ºC), temperatura de trabalho de -80ºC a +120ºC
Alta resistência ao impacto mesmo a temperaturas negativas
Amplamente utilizados em armazenamentos longos devido à sua elevada resistência química
Amplamente utilizados em indústrias alimentares
Garrafões estéreis disponíveis para aplicações de alta pureza
PP
Ideais para armazenamento de água estéril, podem ser autoclavados antes de reencher para evitar crescimentos bacterianos recorrentes.
Excelente resistência química
Adequados para utilização de 0 a 135ºC
Autoclávavel
Nota: Os garrafões de propileno são autoclaváveis. Os garrafões de LDPE e HDPE não são autoclaváveis. Retirar sempre a tampa antes da autoclavagem.
Resina em conformidade com a FDA 21 CFR, USP de classe VI (EUA)
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Garrafões LDPE
Cap. Tipo Ø int. da boca Rosca Und. Referência VWR Quantidade
10 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1706
25 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1908
50 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1738
Garrafões HDPE
Cap. Tipo Ø int. da boca Rosca Und. Referência VWR Quantidade
10 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l Estéril 65 mm 83 mm 1 216-1729
Garrafões PP
Cap. Tipo Ø int. da boca Rosca Und. Referência VWR Quantidade
10 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l Não estéril 65 mm 83 mm 1 216-1702
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd