Gostaria de reiniciar sessão?
Frascos de laboratório, de boca larga com tampa roscada GL 80
Fornecedor: VWR Collection
Vidro borossilicato, transparente ou âmbar com tampa roscada e anel antigotejamento
A grande abertura pode acomodar funis de grande volume e dá acesso fácil a colheres ou espátulas. Âmbar para proteger materiais sensíveis à luz.
  • Muito boa resistência química, resistência a altas temperaturas
  • Abertura extra larga que permite fácil limpeza
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Vidro transparente
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Vidro âmbar
Cap. Und. Referência VWR Quantidade
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd