Gostaria de reiniciar sessão?
Gloves, Microflex® 93-852
Fornecedor: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured finish
The distinct colour of the Microflex® 93-852 hides stains and provides a contrasting backdrop for identifying lighter coloured materials. It offers exceptional tensile strength and flexibility allowing the hands to move freely and comfortably while the fully textured design and non foaming formula delivers a firm and consistent grip. Ideal for use in analytical testing, food processing, biotechnologies, laboratory applications, light assembly tasks, maintenance, cleaning applications and pharmaceutical manufacturing.
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Fully textured design and non foaming formula enable wearers to have a firm wet grip when handling objects
  • Chlorinated for easier donning
  • Anti-static according to EN 1149
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Tamanho Cor Comp. Espessura Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
5,5 - 6 preto 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4330
6,5 - 7 preto 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4331
7,5 - 8 preto 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4332
8,5 - 9 preto 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4333
9,5 - 10 preto 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4334
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Ambidestras/Específicas Ambidestras
Descartável/Reutilizável Descartável
Latex/Isentas de latex Isentas de latex
Com pó/sem pó Sem pó
Acabamento Textured
Estilo do punho Reforçado
Norma EN EN 374
Anti-estáticas +
Aprovadas para contacto com alimentos +
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd