Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Amostrador de ar, SAS Super ISO
Fornecedor: VWR Collection
SAS Super é um sistema completo para a colheita microbiológica de amostras do ar incluindo instrumentos para as aplicações baseadas na amostragem de ar activo, que acomoda uma ou duas placas com meio de cultura. Derivado directamente do instrumento SAS Super utilizado na "Estação espacial internacional", SAS Super ISO 100 e SAS Super ISO 180 foram especialmente concebidos para os sectores da indústria farmacêutica e hospitalar. Portátil e facilmente posicionado funciona com baterias recarregáveis de longa duração. SAS Super ISO 100 e SAS Super ISO 180 diferenciam-se pelo constante fluxo de ar; esta escolha depende da aplicação e permite a amostragem contínua e sequencial de apenas alguns minutos a várias horas. Ambos os modelos asseguram a gestão de dados dos diferentes programas de amostragem implementados. LCD grande com painel de toque iluminado e todos os comandos do utilizador através do teclado de toque para facilitar a limpeza.
  • O design evita a turbulência do fluxo de ar unidireccional e reaspiração de ar testado de acordo com as especificações ISO
  • Em conformidade total com as normas internacionais (ISO 14698 e da farmacopeia norte-americana 1116)
  • Soluções de poupança de tempo e baixo custo operacional
Fornecimento: Sem cabeça de aspiração e carregador de baterias.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Sistema de amostragem de ar SAS Super ISO 100 para placas de contacto 1 710-0871
Sistema de amostragem de ar SAS Super ISO 100 para placas de Petri 1 710-0869
Sistema de amostragem de ar SAS Super ISO 180 para placas de contacto 1 710-0872
Sistema de amostragem de ar SAS Super ISO 180 para placas de Petri 1 710-0870
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Airflow rate 100-180 l/min
Cabeça de amostragem Alumínio, aço inoxidável ou plástico (certificado e pronto a usar)
L×P×A (mm) 120×125×275
Peso (kg) 1,8
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Para Und. Referência VWR Quantidade
Bolsa de transporte maleável SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0896
Bolsa de transporte em alumínio SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0875
Tripé SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-1857
OQ manual SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0956
Cabeça de aspiração em aço inoxidável para placas de contacto Ø 55 mm SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0880
Cabeça de aspiração em aço inoxidável para placas de Petri Ø 90 mm SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0878
Cabeça de aspiração em alumínio para placas de contacto Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0892
Cabeça de aspiração em alumínio para placas de Petri Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0886
Adaptador para placas de Petri Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0882
Battery charger between 90 to 260 V with interchangeable plug SAS Super ISO 1 710-0973
Battery charger with universal plug SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 1 710-0993
Câmara de aspiração para placas de contacto de 55 mm (sem cabeça) SAS Super Isolator 1 710-0947
Câmara de aspiração para placas de Petri de 90 mm (sem cabeça) SAS Super Isolator 1 710-0948
Manual de qualificação de instrumentos SAS Super Isolator 1 710-0954
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 40 710-0890
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd