Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Pontas com filtro
Fornecedor: VWR Collection
Todas as pontas são feitas de PP de alta qualidade, 100 % puro, virgem, para uso médico. Produzidas em moldes da mais alta qualidade, estas pontas podem ser utilizadas em todas as circunstâncias em que o seu trabalho exija um padrão mais elevado. Os produtos estéreis são testados com vista a determinar se apresentam contaminação por endotoxinas (pirógeno) e são certificados de acordo com a farmacopeia norte-americana em termos de resultados. As resinas são submetidas a testes prévios para confirmar que não estão contaminadas por metais. Os certificados estão em arquivo por número de lote para todos os resultados dos testes.
  • Um vedante sobredimensionado assegura que as pontas vedem facilmente e de forma consistente, sem fugas seja em pipetas mais antigas, seja em pipetas novas
  • Certificadas quanto à ausência de ADN, DNase/RNase, endotoxinas e metais pesados detectáveis
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Granel
Tip style Volume Estéril Comp. Compatibilidade Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
UltraFine™, longa 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Saco 1.000 732-0565
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Saco 1.000 732-0561
Bevel Point™, graduada 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Saco 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Saco 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Saco 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Saco 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Saco 1.000 732-0571
Bevel Point™, orifício largo 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Saco 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Saco 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Saco 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Saco 1.000 732-0532
Em rack
Tip style Volume Estéril Comp. Compatibilidade Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
UltraFine™, longa 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 racks de 96 cada 960 732-0542
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 racks de 96 cada 1.152 732-0515
Bevel Point™, graduada 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 racks de 96 cada 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 racks de 96 cada 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 racks de 96 cada 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 racks de 96 cada 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 racks de 96 cada 960 732-0529
Bevel Point™, orifício largo 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 racks de 96 cada 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 racks de 96 cada 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 racks de 96 cada 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 racks de 96 cada 576 732-0533
Em rack, estéreis
Tip style Volume Estéril Comp. Compatibilidade Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
UltraFine™, longa 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 racks de 96 cada 960 732-0543
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 racks de 96 cada 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 racks de 96 cada 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 racks de 96 cada 960 732-1100
Bevel Point™, graduada 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 racks de 96 cada 960 732-0519
UltraFine™, graduada 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 racks de 96 cada 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 racks de 96 cada 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 racks de 192 cada 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 racks de 96 cada 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, graduada 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 racks de 96 cada 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks de 96 cada 960 732-1103
Bevel Point™, graduada 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks de 96 cada 960 732-1102
UltraFine™, longa 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 racks de 96 cada 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks de 96 cada 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 racks de 192 cada 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 racks de 96 cada 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 racks de 96 cada 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 racks de 96 cada 960 732-0541
UltraFine™, longa 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 racks de 96 cada 576 732-0610
Bevel Point™, orifício largo 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 racks de 96 cada 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 racks de 96 cada 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, longa 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 racks de 96 cada 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 racks de 96 cada 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 racks de 96 cada 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks de 96 cada 576 732-0534
Orifício largo 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks de 96 cada 576 613-0752
Barreira antiaerossol 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 racks de 96 cada 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Recarga Pak Rak™
Tip style Volume Estéril Compatibilidade Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - AF1 Sistema de recarga 864 732-0563
Recarga Pak Rak™ Express
Tip style Volume Estéril Compatibilidade Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl - AF1 Recarga Pak Rak™ Express 864 732-0564
Embalada individualmente, estéril
Tip style Volume Estéril Comp. Compatibilidade Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
UltraFine™, longa 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Individual 200 732-0566
UltraFine™, graduada 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Individual 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Individual 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Individual 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Individual 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Individual 200 732-0572
Bevel Point™, orifício largo 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Individual 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Individual 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Individual 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Individual 200 732-0531
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd