Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Fornecedor: Zeiss
The Stemi 305 are Greenough stereo microscopes for any applications in education, laboratories or industrial production environments.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
Ordering information: Eyepieces are included.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Modelo Tipo Ampliação Iluminação Und. Referência VWR Quantidade
Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Oculares WF 10×/23
Técnica de contraste Brightfield and darkfield
Zoom 5:1
Sistema de focagem Accionamento coaxial macro e micrométrico
Iluminação LED
Câmara 1,2 MP
Porta de ligação da câmara Wi-Fi
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd