Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
LED illuminated table magnifier, VisoLux+
Fornecedor: Eschenbach
This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm colour temperature.
  • Automatic light off after 30 minutes
  • Meniscus/aspheric lens for a larger viewing distance
  • Cera-tec® anti-scratch hard coating: Reliability, comfort and relaxed vision
Delivery information: Supplied with a hard foam case and three AA batteries.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Ampliação L×P Und. Referência VWR Quantidade
100×75 mm 1 630-2181
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd