Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Data loggers USB multi-usos, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Fornecedor: Ebro
Data loggers fáceis de usar com ligação USB monitorizam a temperatura e/ou humidade durante o transporte e armazenamento de bens sensíveis como medicamentos, alimentos, soros, etc. Não necessitam de interface para programação ou leitura. É gerado um relatório automático em pdf sem necessidade de software. Esta gama de data loggers está relacionada com questões de HACCP/IFS e outros bens perecíveis.
  • Conexão USB, nenhum software necessário
  • Relatórios automáticos em PDF
  • Indicação do estado de alarme por LED vermelho intermitente
  • Modos de medição: medição sem fim, Start/Stop, medição até ao fim da memória, início ao pressionar a tecla
  • Taxa de amostragem: 1 min... 24 h
Os data loggers podem ser programados gratuitamente no site www.ebi300.com. Para programar o data logger e avaliar os dados é necessário apenas um PC com acesso à internet e um leitor de PDF. A caixa é robusta e à prova de água (IP65).
* Internal
** External
*** Between 10% r...90 rH and 5% for the remaining measurement range
Em conformidade com a FDA 21 CFR part 11, DIN EN 12830 e ATP
Informações de entrega: fornecido com uma bateria com tempo de vida de 2 anos. Certificado de calibração incluido.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Gama Exactidão Resolução Memória L×P×A Und. Referência VWR Quantidade
Data logger USB EBI300 Temp : − 30...+ 70 °C ±0,5 (–20…+40)
caso contrário ±0,8 °C
0,1 °C 40000 values 80×33×14 mm 1 620-1815
Multi-use USB temperature with external temperature probe, EBI300 TE all'interno: − 30...+ 70 °C
all'esterno: − 30...+ 75 °C
- 0,1 °C 40000 values 129×33×14 mm 1 620-2366
Multi-use USB data logger, with external humidity and temperature probe, EBI300 TH Temp : − 30...+ 70 °C
Humidity: ± 3 % between 10% r...90 rH and 5% for the remaining measurement range
- Temp: 0,1 °C
Humidity: 0,1 rH
40000 values 91×33×14 mm 1 620-2365
Probe
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Sonda externa (NTC), TPC 300, para EBI 300 1 620-1860
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo EBI 300 EBI 300 TE EBI 300 TH
Alarme 2 limits
Sensor NTC NTC, stainless steel, L×Ø: 50×4 mm, pointed
Cable: 1 m - PTFE, waterproof, oilproof, food safe
Capacitive
Pilhas Lithium button cell (CR 2450), 3 V( lifetime: ~2 years)
Ecrã Value, MIN / MAX, until end of memory, alarm on/off
Retardamento do arranque 72 h
Classe de protecção IP 65 IP 66
Exactidão ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
± 0,8 °C for the remaining measurement range
Internal and external: ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
Internal and external:± 0,8 °C for the remaining measurement range
Internal: ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
Internal: ± 0,8 °C for the remaining measurement range
External: ± 0,5 °C (− 20… +40 °C )
External: ±1,0 for the remaining measurement range
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Suporte de parede 1 620-1859
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd