Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Pipetas monocanal mecânicas, de volume variável, Ergonomic High Performance (EHP)
Fornecedor: VWR Collection
As novas micropipetas ergonómicas de desempenho elevado asseguram o tipo de exactidão e de precisão em que pode confiar. As características ergonómicas novas e aperfeiçoadas são sinónimo de pipetagem confortável, inclusive durante períodos de utilização prolongados.
  • Forças no êmbolo significativamente mais reduzidas
  • Ajuste do volume sem qualquer esforço, com bloqueio do volume
  • Precisão e exactidão superiores, para aplicações críticas
  • Haste cónica e ejector "Easy Grip" ajustável, para montagem de todos os tipos de pontas
  • Apoio maior para o dedo, para uma pipetagem conveniente
  • 100% autoclaváveis
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. Exactidão Imprecisão Und. Referência VWR Quantidade
0,2 - 2 µl ±12,0 - ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2 - ±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0 - ±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9 - ±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0 - ±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9 - ±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Starter kits
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
O Starter Kit 3 inclui 3 pipetas monocanal com ejector (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
unavailable Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Suporte linear para quatro pipetas 1 613-5471
Suporte rotativo para oito pipetas 1 613-5472
Suporte rotativo para seis pipetas (apenas monocanal, volumes 2 - 1000 µl (EHP e Standard Line)) 1 613-5473
Filter for 5 and 10 ml pipettes 1 613-5191
Mola para prateleira para 3 pipetas 1 613-0090
Suporte em linha para 6 pipetas 1 613-0086
Suporte tipo carrossel para 6 pipetas 1 613-0085
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd