Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Analisadores de humidade, série MB
Fornecedor: VWR Collection
Instrumentos compactos e robustos para a determinação de humidade de matérias-primas e produtos acabados nas indústrias de alimentos, cosméticos, lacticínios, farmacêuticos, químicos e cerâmicas.
  • Fonte de calor halógeneo-infravermelhos
  • Design de caixa dupla para proteger a unidade de pesagem do calor irradiado
  • Sensor de temperatura PT100 garante a repetibilidade do processo
  • Informações de data e hora estão disponíveis para impressão
MB 64M: equipados com um sistema de pesagem por restauração da força eletromagnética com uma resolução de secagem de 0,001%
MB 163L: apresentam um sistema de pesagem com células de carga de alta resolução
Série MB com sistema de tablet opcional (611-8683)
Os analisadores de humidade da série MB podem ser conectados a um tablet e a uma impressora via Bluetooth®. O tablet opcional de 7'' foi concebido especificamente para análise de humidade e apresenta as características seguintes:
  • Multi-toque, com sistema operativo Android
  • Seleção do perfil de temperatura (rampa, rápido, passos, standard)
  • Visualização, em tempo real, do processo de secagem da amostra
  • Armazenamento de dados e envio das informações através da rede local (LAN) ou Internet (Wi-Fi)
  • Criação de até 10 perfis de utilizador diferentes
  • Configurações personalizáveis em vários idiomas
Informações de encomenda: o termómetro interno pode ser calibrado utilizando o kit de calibração opcional.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
MB 64M
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Analisador de humidade MB 64 1 611-3233
Analisador de humidade MB 64M, com certificado 1 611-3293
MB 163L
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Analisador de humidade MB 163L 1 611-2318
Analisador de humidade MB 163L, com certificado 1 611-3295
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo MB 64M MB 163L
Tipo de aquecedor Halogen-infrared lamp
Capacity (g) 60 160
Tamanho do prato (Ø mm) 100
Gama de humidade (%) 0 - 100
Resolução de humidade (%) 0,001 0,01
Legibilidade (%)/(mg) 0,1 mg 1 mg
Repetibilidade (desvio padrão %) ±0,18% (~2g sample) ±0,20% (~2g sample)
Gama de temp. (°C) 35...160
Programas de temperatura Standard
Memória do programa 5
Temporizador 1 - 99 min (1 min intervals)
Modo de análise/ponto final Manual, time, autostop %
Resultados exibidos Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode)
Ecrã LCD, backlit
Data printed Temperature, time, initial weight, final weight, moisture content, (date and time if using 630-1485 printer)
L×P×A (mm) 215×345×235
Peso 6,1 kg 4,7 kg
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Pratos de amostra reutilizáveis essenciais para uso com analisadores de humidade 80 611-2788
Discos descartáveis de fibra de vidro são usados em conjunto com o prato de amostra (611-2788) quando se analisam líquidos e amostras semi-sólidas. Garantem resultados precisos ao testar amostras que contêm grandes quantidades de líquido, facilitam uma melhor distribuição de calor em toda a amostra e evitam salpicos durante o processo de secagem 200 611-3715
Kit de calibração de temperatura para analisadores de humidade VWR (para números de série > IT 14004360) 1 611-2789
Kit de calibração de temperatura para analisadores de humidade VWR 1 611-3248
Sistema tablet de 7 polegadas para balanças VWR e analisadores de humidade incluindo interface de ligação Tab-Box, interface Bluetooth®, dongle Bluetooth® para aplicações de instrumentos e suporte inclinável 1 611-8683
Impressora térmicaTLP-50 para balanças VWR LA, LP e MB e analisadores de humidade MB 1 630-1485
Rolo de papel para impressora térmica (630-1485) 1 630-1488 Unavailable
Rótulos, auto-adesivos, 500 em rolo para impressora térmica 1 630-1487
Impressora DPP-250 com interface Bluetooth® para sistema tablet 1 611-2793
Rolo de papel para impressora DPP-250 (611-2793), 1 rolo 1 611-2795
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd