Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Centrífuga para microplacas, centrífuga de placas de PCR
Fornecedor: VWR Collection
A centrífuga de placas de PCR é uma centrífuga de tamanho individual concebida para placas de PCR.
  • Design economizador de espaço; funcionamento simples e silencioso
  • Fácil colocação das placas
  • Centrifugação rápida de gotículas e condensação
  • Usar antes e depois da termociclagem para melhorar o rendimento de PCR
  • Compatível com salas frias
Esta centrífuga única está equipada com um rotor vertical de posição dupla que aceita uma ampla variedade de placas de PCR; a centrífuga de placas é compatível com placas de 96 poços, de 384 poços, com saia e sem saia. O rotor caracteriza-se por possuir guias integradas que asseguram o posicionamento vertical das placas e excluem o risco de tombarem para dentro do rotor.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Centrífuga de placas de PCR, ficha EU 1 521-1648
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Centrifugador de placas de PCR
Capacidade máx. 2 placas de PCR
Velocidade máx. (min-1) 2500
RCF máx. (×g) 500
Alimentação de energia 230 V / 50-60 Hz
L×P×A (mm) 191×208×183
Peso (kg) 3
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Adaptador para tiras, tubos ou semi-placas 2 521-1650
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd