Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Congeladores verticais de temperatura ultrabaixa, –86 °C
Fornecedor: VWR Collection
Estes congeladores verticais foram concebidos para proteção de amostras e facilidade de utilização. Todos os congeladores verticais incluem um conveniente sistema de monitorização e controlo ao nível dos olhos.
  • Construção de armários robustos de aço laminado a frio com um acabamento de pintura eletrostática a pó, resistente à raspagem e ao enferrujamento
  • As quatro portas interiores diminuem a perda de ar frio e melhoram a recuperação da temperatura após aberturas da porta
  • Isolamento: espuma de PU insuflada com HFC de alta densidade (127 mm)
  • Prateleiras robustas em aço inoxidável (ajustável em incrementos de 25 mm, capacidade máxima: 45,4 kg)
  • As juntas maximizam a temperatura do armário e ajudam a eliminar a acumulação de gelo
  • Operação com apenas uma mão, graças à pega da porta ergonómica e compatível com cadeado, com fechadura com chave integrada
  • Rodízios de bloqueio de 2" para facilidade de instalação
  • O indicador de temperatura luminoso e de fácil leitura apresenta as temperaturas reais e (opcional) da sonda de amostras
  • Refrigerante: primeira fase R-404a; segunda fase R-290. R508-b
  • Controlador de informações para controlo e monitorização simplificados
  • Interface RS485
  • É possível ligar o registador de gráficos de temperatura opcional (7 dias) e o registador de dados opcionais
Gama de temperaturas de -50 a -86 °C
Certificações regulamentares: UL, cUL, CE.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo Und. Referência VWR Quantidade
Congelador ULT, 368 l 1 471-1140
Congelador ULT, 490 l 1 471-1141
Congelador ULT, 650 l 1 471-1142
Congelador ULT, 793 l 1 471-1143
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Capacidade (l) 368 490 650 793
Temperatura (°C) −50...−86
Ecrã Digital
Descongelação Manual
Alarme audível e visual Audível e visual audível e visual
Prateleiras/gavetas 3 prateleiras/4 compartimentos
Porta(s) 1 exterior (dobradiça direita)/4 interiores
Trinco da porta Sim
Material Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Exterior: Cold-rolled steel, powder coated
Interior: Galvaneal
Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Especificações Capacidade de armazenamento para caixas de 2": 240
Capacidade de armazenamento para caixas de 3": 144
Capacidade de armazenamento para frascos: 24000
Capacidade de armazenamento para caixas de 2": 320
Capacidade de armazenamento para caixas de 3": 192
Capacidade de armazenamento para frascos: 32000
Capacidade de armazenamento para caixas de 2": 400
Capacidade de armazenamento para caixas de 3": 240
Capacidade de armazenamento para frascos: 40000
Capacidade de armazenamento para caixas de 2": 600
Capacidade de armazenamento para caixas de 3": 360
Capacidade de armazenamento para frascos: 60000
Aberturas de acesso 2
L×P×A int. (mm) 580×490×1310 572×645×1308 780×640×1310 930×690×1310
L×P×A ext. (mm) 850×790×1980 912×988×1978 1040×940×1980 1190×940×1980
Peso (kg) 313 358 390 445
Nível de ruído 59 dB(A)
Electrical 230 V, 50 Hz, 3450 W
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd