Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Cadinhos
Fornecedor: VWR Collection
Interior e exterior de porcelana vidrada, com excepção da base
  • Resistentes até uma temperatura máxima de 1000 °C
Tampas disponíveis em separado.
Em conformidade com a norma DIN 12904
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo Cap. Ø×A Und. Referência VWR Quantidade
Forma baixa 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Forma baixa 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Forma baixa 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Forma baixa 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Forma baixa 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Forma baixa 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Forma baixa 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Forma média 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Forma média 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Forma média 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Forma média 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Forma média 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Forma média 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Forma média 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Forma média 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Forma alta 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Forma alta 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Forma alta 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Forma alta 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Forma alta 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Forma alta 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Tampas para cadinhos
para Ø Und. Referência VWR Quantidade
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd