Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Agitador de plataforma basculante com incubação
Fornecedor: VWR Collection
O agitador de plataforma basculante com incubação combina o movimento basculante suave e a incubação numa unidade compacta de bancada. O design resistente a derramamentos canaliza os líquidos, protegendo, desta forma, os componentes internos. O controlo por microprocessador proporciona um ajuste eletrónico do ângulo de inclinação que permite ao utilizador ajustar facilmente o ângulo de balanço de 0 a 15° com a unidade em funcionamento. O controlador de temperatura PID mantém um controlo preciso da temperatura de +5 acima da temperatura ambiente até 65 °C. Os controlos de fácil utilização permitem aos utilizadores ajustar a temperatura em incrementos de 1 °C. O controlo preciso da velocidade proporciona um movimento basculante suave e de baixa velocidade até 1 rpm. Os controlos táteis com displays LED de leitura fácil para a temperatura, velocidade, ângulo de inclinação e tempo permitem ao utilizador visualizar todas as definições em simultâneo. Fornece resultados precisos e reprodutíveis, em qualquer altura e é fácil de ler a partir de outras bancadas do laboratório. Um aviso de temperatura elevada acende-se quando a temperatura do ar na câmara atinge os 40 °C e mantém-se acesa até que a temperatura desça abaixo dos 40 °C. A tampa de policarbonato permite visualizar as amostras sem perturbar a temperatura interna. O temporizador exibe o tempo decorrido ou, quando programado para um limite definido pelo utilizador, desliga a unidade quando o tempo chega a zero. O display exibe as últimas definições utilizadas, mesmo depois de a alimentação ter sido desligada. Proteção contra sobrecarga através de sinais audíveis e visuais, ativados quando o sistema deteta uma obstrução ou sobrecarga do tabuleiro. A função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao ponto pretendido para evitar salpicos. A unidade é ideal para culturas de células, coloração e descoloração de géis, procedimentos de hibridação, hematologia e técnicas de blotting.
  • Ajuste eletrónico da inclinação de 0 a 15° com a unidade em funcionamento
  • O display LED exibe a temperatura, a velocidade, o ângulo de inclinação e o tempo em simultâneo
  • Temporizador de 1 s a 160 h, com alarme sonoro quando o tempo chega a zero
  • Pode ser usado a temperaturas entre 5 e 40 °C (máx. de 80 % de humidade relativa, sem condensação) em salas frias, incubadoras e ambientes com CO2
Informações de encomenda: Fornecido sem acessórios. O tapete tem de ser pedido à parte.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Agitador de plataforma basculante com incubação, ficha EU 1 444-0762
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Agitador de plataforma basculante com incubação
Movimento de agitação Basculante
Gama de temp. (°C) Ambiente +5...65
Uniformidade a 37 (°C) ±0,5
Ângulo (°) 0 - 15*
Gama de velocidades (min-1) 1 - 50*
Exactidão da velocidade ±1 min-1
L×P (mm) da plataforma 191×254
L×P×A (mm) 279×432×267
Peso (kg) 9,5
Carga máx. (kg) 4,5**
Interior dimensions WxDxH (mm) 197×273×97
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Para Und. Referência VWR Quantidade
Tapete alveolado, 254×191 mm Agitador de plataforma basculante com incubação 1 444-0769
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd