Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança
Fornecedor: VELP Scientifica
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança.
Agitador suspenso compacto ES para aplicações de agitação de líquidos simples a velocidades médias e baixas (máximo 1000 mPas). Adequado para volumes até 15l, com controlo de velocidade entre 50 e 1300 min-1. Sistema de segurança para evitar o sobreaquecimento do instrumento.
Agitador suspenso LS para agitação de líquidos de média-baixa viscosidade (máximo 25000 mPas). Adequado para volumes até 25 l, com ajuste de velocidade entre 50 e 2000 min-1. A unidade pode ser usada continuamente.
Poderoso agitador suspenso PW para agitação de líquidos de alta viscosidade (máximo de 100 000 mPas). Adequado para volumes de 70 l, com ajuste de velocidade entre 20 e 1200 min-1. O aparelho pode ser operado continuamente.
Agitador suspenso DLS para agitação de líquidos de média viscosidade (máximo de 25 000 mPas). Pré-seleção de velocidade de 50 a 2000 min-1. Sistema de segurança protege a unidade de sobrecargas em caso de mau funcionamento do motor ou falhas.
Os modelos LH e DLH são caracterizados por uma forte rotação que permite a utilização de liquidos com alta viscosidade (máximo 50 000 mPas). Pré-seleção de velocidade entre 50 a 2000 min-1. Sistema de segurança protege a unidade de sobrecargas em caso de mau funcionamento do motor ou falhas.
  • Compacto, fácil de usar, design ergonómico, leves, confiável e silencioso
  • Arranque progressivo impede que o líquido saia do recipiente
  • Motor controlado por microprocessador, com velocidade constante, mesmo que a viscosidade do líquido se altere (excepto modelos ES)
  • Os modelos BS, PW, DLS, LH e DHL têm um sistema de segurança sem chave, o que ajuda a garantir uma utilização segura
  • Os modelos DLS e DLH têm dois displays digitais que mostram a velocidade real e a definida simultaneamente
Informações de encomenda: fornecido sem eixos de agitação, devem ser pedidos separadamente.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Agitador suspenso digital ES 1 441-0347
Agitador suspenso digital LS 1 441-0346
LS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 VELPSA201A0151
Agitador suspenso digital PW 1 441-0345
Agitador suspenso digital DLS 1 441-0348
Kit agitador suspenso digital DLS, inclui haste de suporte e base, pinça dupla e eixo de agitação com hélice 1 KIT 441-0413
Agitador suspenso digital LH 1 441-0349
Agitador suspenso digital DLH 1 441-0350
Eixos de agitação
Descrição Ø da pá Ø da haste Comprimento da haste Und. Referência VWR Quantidade
Eixo de agitação com duas lâminas flutuantes, cria fluxo axial, para agitar em recipientes de gargalo estreito 93 mm 7 mm 400 mm 1 441-0119
Eixo de agitação com lâmina dobrável, cria fluxo axial, para agitar em recipientes de gargalo estreito 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0115
Eixo de agitação com turbo, cria fluxo axial, para uso com média/alta velocidade, agitação de sólidos leves 46 mm 7 mm 450 mm 1 441-0120
Eixo de agitação de hélice, cria um fluxo axial, para uso com média/alta velocidade, agitação de sólidos leves 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0116
Eixo de agitação de lâmina fixa, cria fluxo axial, para uso com média/alta velocidade, agitação de sólidos leves 50 mm 7 mm 400 mm 1 441-0126
Eixo de agitação de pá, cria fluxo tangencial, para uso com média/baixa velocidade 69 mm 7 mm 450 mm 1 441-0125
Eixo de agitação em âncora, cria fluxo tangencial, para uso com média/baixa velocidade 45 mm 8 mm 450 mm 1 441-0118
Eixo de agitação tipo turbina, cria fluxo radial, para uso com média/alta velocidade para a dissolução de partículas 49 mm 7 mm 450 mm 1 441-0117
Pinça - - - 1 441-0110
Pinça Bosshead - - - 1 441-0109
Suporte de apoio - - - 1 441-0108
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo ES LS PW DLS LH DLH
Viscosidade máx. (mPas) 1000 25000 100000 25000 50000
Gama de velocidades (min-1) 50 - 1300 50 - 2000 20 - 1200 50 - 2000
Binário máximo na bucha (Ncm) 15 40 120 40 80
L×P×A (mm) 80×200×160 80×196×215 80×196×230 80×196×215 80×196×230
Peso (kg) 1,3 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd