Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Copos de vidro, forma baixa, Super Duty
Fornecedor: DURAN Group
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com bico.
  • Estabilidade mecânica mais elevada comparada com os copos de vidro standard devido a um reforço resistente do rebordo
  • Distribuição uniforme da espessura da parede
  • Muito boa resistência química, boa resistência térmica
Com graduação facilmente legível e área de rotulagem. É recomendado aquecer os copos de vidro Super Duty lenta e uniformemente para evitar tensões térmicas no vidro. Para trabalhos a temperaturas muito elevadas ou com rápidas mudanças de temperatura, devem ser usados os copos DURAN® standard, pois fornecem excelente resistência térmica. Contudo, a estabilidade mecânica é limitada nestes produtos em comparação aos copos Super Duty.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote); certificado de lote acessível em www.duran-group.com
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. Altura O.D. Und. Referência VWR Quantidade
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Obtenha um desconto de encomendar 10 or mais. Entre para mais detalhes.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Obtenha um desconto de encomendar 10 or mais. Entre para mais detalhes.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Obtenha um desconto de encomendar 10 or mais. Entre para mais detalhes.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Obtenha um desconto de encomendar 10 or mais. Entre para mais detalhes.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Obtenha um desconto de encomendar 10 or mais. Entre para mais detalhes.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Obtenha um desconto de encomendar 10 or mais. Entre para mais detalhes.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd