Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Gloves, Microflex® 93-843
Fornecedor: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable and durable gloves offer an advanced barrier protection against contaminants due to their lower acceptable pinhole rates (AQL 0,65). They are ideal for use in analytical testing, food processing, glass manufacturing, laboratory applications, patient examinations, light assembly tasks and pharmaceutical manufacturing.
  • Non stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives, and to assist workers with improved efficiency and speed
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and excellent worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Manter a minha sessão iniciada
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Size Colour Length Thickness Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
5,5 - 6 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4335
6,5 - 7 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4336
7,5 - 8 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4337
8,5 - 9 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4338
9,5 - 10 azul 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4339
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Ambidextrous/hand-specific Ambidestras
Disposable/Reusable Descartável
Latex/Latex-free Isentas de latex
Powdered/Powder-free Sem pó
Acabamento Textured fingertips
Estilo do punho Reforçado
Norma EN EN 455, EN 374
Food contact approved +
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd