Autoclaves de laboratório da Tuttnauer, D-Line
Tuttnauer
A Tuttnauer fabrica autoclaves há mais de 90 anos. Como líder global de soluções de esterilização e controlo de infeções, os autoclaves da Tuttnauer têm a confiança de hospitais, institutos de investigação, clínicas e laboratórios em mais de 140 países.
SOLICITE CONTATO/DEMONSTRAÇÃOOs autoclaves para laboratório da Tuttnauer são adequados para uma grande variedade de aplicações em institutos de investigação, universidades, indústria farmacêutica, alimentar, médica e biotecnologia etc.
A linha de laboratório avançada está disponível numa gama ímpar de modelos de bancada (carregamento frontal) e verticais (carregamento superior) fiáveis com volumes de câmara dos 23 aos 160 litros e oferece uma solução única para todo o espectro de necessidades de esterilização.
Os autoclaves podem ser completamente configurados para uso geral ou personalizados de acordo com as especificidades do cliente.
Especificação geral para autoclaves de laboratório
- Câmara de alta qualidade com porta com acabamento espelhado
- Sistema de controlo avançado com teclado de 3 botões de fácil utilização
- Até 20 programas de ciclo personalizáveis
- Ligação USB e Ethernet standard para fácil transferência de dados dos ciclos para o PC
- Para uso em laboratório: 2 sensores de temperatura PT100 flexíveis
Nota: todos os modelos 2840 e 3850 básicos requerem alimentação monofásica. Os modelos topo de gama 3850, todos os modelos 3870, 5050 e 5075 requerem alimentação trifásica de 400 V.
Carregamento frontal (horizontal)
Essential EL-D
|
Hi end ELC-G-D
|
Autoclaves, carregamento frontal, D-Line
Carregamento superior (vertical)
Essential ELV-D
|
Hi end ELVC-G-D
|
Cada modelo pode ser equipado com inúmeras opções;
- Opções montadas de fábrica: devem ser encomendadas em conjunto com o autoclave
- Opções gerais
- Opções de documentação: a opção inovadora é a elaboração de relatórios R.PC.R (relatórios remotos no PC)
Download do pdf com detalhes das opções
A Tuttnauer dispõe de uma vasta gama de acessórios para carregamento.
- Cestos de arame de aço inoxidável e recipientes fechados de diferentes tamanhos para todos os modelos de autoclaves.
- Dispositivos de elevação para carga e descarga simples de objetos pesados. O dispositivo de elevação é móvel ou encontra-se ligado ao autoclave e está equipado com um braço articulado para o máximo de manobrabilidade. Também está equipado com um comando remoto eletrónico para o manuseamento simples de todos os tipos de carga.
- Equipamento de carregamento: carros de carregamento e carruagens de transferências sobre carris para apoiar o processo de carga e descarga. Fabricados em aço inoxidável resistente de alta qualidade. O carro de carregamento ajustável roda da carruagem de transferência para os carris interiores da câmara para o manuseamento simples de cargas pesadas.