Temperatura - Sistemas de controlo
Os sistemas de controlo da temperatura são amplamente utilizados para várias aplicações de arrefecimento e de aquecimento em Life science, microbiologia e em laboratórios químicos. 
A VWR dispõe de circuladores com refrigeração, refrigeradores e circuladores de aquecimento a partir de vários fornecedores líderes de mercado, tais como a Julabo, Huber, Lauda e Grant, bem como da nossa própria marca, a VWR Collection. 
Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o circulador adequado à sua aplicação. 
Escolha um circulador por aplicação
Escolha um circulador por fornecedor
Solicite um orçamento
Questões a considerar antes de comprar um circulador
  • Com que aplicação trabalha?
  • Trabalha com aplicações internas ou externas? 
  • Precisa de um sistema aberto ou fechado? 
  • Qual é o intervalo de temperaturas necessário?
  • Qual é a estabilidade de temperatura necessária?
  • Qual é o tempo de aquecimento e de arrefecimento necessário?
  • Quais são os requisitos de arrefecimento/aquecimento necessários (watts)?
  • É necessário um programador integrado com perfis de tempo e de temperatura?
  • Qual é a capacidade (litros) necessária?
  • Qual é a taxa de fluxo necessária?
  • É necessário um sensor PT100?
Solicite orçamento
Cálculo do requisito de arrefecimento
É importante encontrar o requisito de arrefecimento correto de uma aplicação. Pode calcular o requisito de arrefecimento com a fórmula seguinte:
Watts em graus Celsius              Watts = (ΔT° x (4,126) / S
ΔT° = diferença de temperatura entre a entrada e a saída de fluido após a passagem pela aplicação
S = tempo em segundos que demora a encher um recipiente de 1 l. Por exemplo, se o fluxo é de 10 l por minuto, então, 60 segundos/10 l corresponde a 6 segundos. S = 6 segundos
4,126 = constante de conversão para densidade e calor específica para água
Consulte todos os nossos termóstatos e circuladores, clique aqui