Software e adaptadores
Todas as câmaras USB e HDMI/USB requerem um software que pode ser descarregado nas páginas de produto.
As câmaras HDMI permitem a configuração diretamente no aparelho com recurso a um rato ao serem usadas sem PC.
As câmaras de tablet possuem uma aplicação para tablet, pelo que não requerem a transferência de software adicional.
Adaptadores C-mount
Os adaptadores C-mount exploram a ligação física entre o tubo trinocular do microscópio e a câmara digital.
Os adaptadores possuem diferentes capacidades de ampliação. É importante escolher a ampliação correta do adaptador, que depende das dimensões do sensor da câmara.
Transfira o guia de seletores para encontrar a ligação correta entre a câmara VWR® e os microscópios VisiScope®.
Versões de software
VisiCam® Vision Lite Soft é o software mais intuitivo para necessidades básicas: captura de imagens e streaming de vídeos em tempo real, realização de medições lineares, exportação de relatórios abrangentes.
VisiCam® Proview Soft uma análise de imagens profissional com inúmeros parâmetros adicionais.
Software de análise de imagens VisiCam®: software intuitivo para análise de imagens profissional.
Encontre aqui a vista geral das características do software e um seletor para utilização do software certo para a câmara certa.
O software pode ser descarregado gratuitamente na página de produto da câmara.
Câmaras e software
Câmara | Visicam Vision Lite (download gratuito) |
Visicam Vision Proview (download gratuito) |
Visicam Image Analysis (download gratuito) |
Câmara VisiCam® B5 | X | ||
Câmara VisiCam® 3 + | X | ||
Câmara VisiCam® 5 + | X | ||
Câmara VisiCam® 16 + | X | ||
Câmara VisiCam® 20 + | X | ||
Câmara VisiCam® 6 + | X | ||
Câmara VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Câmara VisiCam® MET 5000 | X | ||
Câmara VisiCam® HRS 14 | X | ||
Câmara HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Câmara HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Câmara HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
Câmara Wifi / USB VisiCam® 83 | X | ||
Câmara de tablet sem fios VisiCam® TC 20 + | Software de aplicação para tablet | ||
Tablet TC 210 | X | X |
Software e análise de imagens
Características | Vision Lite |
Proview | Análise de imagens |
Interface intuitivo, multi-idiomas | Sim, 8 idiomas | Sim, 8 idiomas | Sim |
Captura de imagens estáticas e streaming de vídeos em tempo real | Sim | Sim | Sim |
Imagens guardadas em diferentes formatos | Sim | Sim | Sim |
Aquisição de pilhas de imagens | Sim | Sim | Sim |
Adição de grelha | Sim | Sim | Sim |
Realização de medições lineares (linha, círculo, retângulo, polígono, ângulos, ...) | Sim | Sim | Sim |
Medições precisas através de calibração simples | Sim | Sim | Sim |
Memorização de resultados de medições | Sim | Sim | |
Exportação de dados abrangente (incluindo anotações e dimensões) | Sim | Sim | Sim |
Exportação de relatórios abrangentes | Sim | Sim | Sim |
Equilíbrio de preto e branco | Não | Sim | Sim |
Tempo de exposição | Não | Sim | Sim |
Ajuste de canais de cor, contraste, saturação, brilho | Não | Sim | Sim |
Gestão de várias câmaras | Não | Sim | Sim |
Interface gráfico de utilizador completamente personalizável (proteção com palavra-passe .. ) | Não | Sim | Não |
Imagiologia de fluorescência com função "pixel shift" | Não | Sim | Sim |
Aquisição de Grande Alcance Dinâmico (HDR) | Não | Sim | Sim |
Profundidade de campo ampliada (EDF) | Não | Sim | Sim |
Costura de imagem | Sim | Sim | |
Comparação de imagens ao vivo e imagens guardadas | Sim | ||
Captura em lapso de tempo | Sim | ||
Contagem | Sim |