Espectrofotómetros PROVE - Experimente!
Spectroquant®Prove - Simplifique a análise da água com uma nova classe de espectrofotómetros
Nova gama de instrumentos concebidos para satisfazer todos os requisitos para a análise de água - águas residuais, água de processo ou água potável e bebidas.
Solicite uma demonstração/orçamento- Live ID, um novo código de barras 2D rico em dados em todos os testes de células e reagentes para reconhecimento de métodos e transferência de dados em tempo real, como a data de validade e número de lote, em combinação com atualizações de calibração automáticas complementares
- Porta para testes de células - Inserção direta de testes de células redondos sem abrir qualquer tampa
- AQA prime - Verificação e documentação completa para todos os níveis do controlo de qualidade
- Fácil limpeza - Suporte de células amovível
- A verificação da matriz deteta facilmente interferências
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
Aplicações de rotina | Medições sensíveis | Análises complexas |
A melhor opção para utilizar com testes em células e medições Vis | A lâmpada de xénon de longa duração torna-os adequados para utilização intensiva em UV-Vis | O sistema ótico UV-Vis topo de gama utiliza cuvetes com um comprimento de trajetória de até 100 mm. Excelente resolução e sensibilidade |
1.73016.0001 | 1.73017.0001 | 1.73018.0001 |
Introdução
Como ligar o Prove
Como navegar pelas funções
Como usar o Prove com os kits de testes de células e conjuntos de reagentes Spectroquant®
Como limpar facilmente o Prove
Como selecionar o idioma, data e hora
Transferência de dados - Dados a pedido - Fácil filtração - Fácil de partilhar
Como verificar interferências da matriz
Esteja seguro com o seu sistema: use Garantia de Qualidade Analítica AQA