Sistemas de fluxo laminar
Os sistemas de fluxo laminar foram cuidadosamente concebidos para proteger produtos sensíveis da contaminação externa. O elevado grau de limpeza da atmosfera de trabalho obtém-se expelindo ar através de filtros HEPA. O fluxo de ar pode ser vertical ou horizontal.