Banhos de ultra-sons
A limpeza por ultra-sons é o processo mais apropriado para materiais delicados.
Esta técnica de limpeza utiliza ultra-sons (normalmente de 15–400 kHz). A eficácia da limpeza deve-se ao fenómeno de "cavitação", que gera uma "bolha de limpeza" na solução com uma pressão interna muito elevada (mais de 1000 atm).