Oxivir Plus - detergente potente e desinfetante de amplo espetro
Limpeza e desinfeção num único passo, sem compromisso da eficácia, graças à tecnologia AHP (peróxido de hidrogénio acelerado).
- Detergente anticalcário eficiente, isento de riscos e retardador de calcário
- Desinfetante de amplo espectro com ação rápida em bactérias, fungos, leveduras e vírus
- Ecológico: o peróxido de hidrogénio é naturalmente biodegradável em água e oxigénio
- Seguro para o pessoal: a solução pronta a usar não é perigosa e possui um baixo nível de COVs
- Compatível com utilização na água e em superfícies resistentes a ácidos, assim como em tecidos
- Disponível em garrafas de spray de 750 ml prontas a usar ou como concentrado em recipientes de 5 L