Toalhetes para salas brancas
Os toalhetes são fundamentais para um complexo processo de limpeza que elimina os contaminantes normalmente invisíveis à vista desarmada e auxiliam a manutenção de boas práticas de higiene, juntamente com uma impressão visual limpa.
Para garantirem uma limpeza eficiente, os toalhetes para salas limpas têm de conseguir absorver uma vasta gama de contaminantes de superfícies o mais rapidamente possível e sem propagar poluição adicional sob a forma de partículas, fibras, iões ou contaminantes microbiológicos.
Uma vez que os requisitos das salas limpas variam bastante, é necessário selecionar os toalhetes adequados para a aplicação. Os diversos materiais e estruturas dos toalhetes para salas limpas têm um forte impacto no respetivo desempenho técnico e funcional.