Bombas peristálticas e Soluções de manuseamento e fluidos Masterflex®
Carousel
Funcionamento, colaboração e ligação com facilidade
Unidades Masterflex® L/S® MasterSense™ com interface tátil
Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® são concebidos para longa vida útil, oferecendo precisão e repetibilidade superiores, assegurando um desempenho ideal desde a fase de pesquisa à produção em escala.
As nossas bombas oferecem a mais recente tecnologia de biométrica, incluindo conetividade com licença para a nuvem MasterflexLive® , controlo fácil e mudanças de tubagem, bem como baixa manutenção e uma solução económica para as suas necessidades de bombas peristálticas.
Escolha a partir de uma ampla gama de fluxos com a nossa série variada de bombas peristálticas:
- Masterflex Ismatec® Série 0.0001 a 365 ml/min
- Masterflex L/S® Série 0.00005 a 3400 ml/min
- Masterflex I/P® Série 0.001 a 26 LPM
- Masterflex B/T® Série 0.3 a 42 LPM
Com mais de 10.000 opções de bombas e muitas formulações de tubagem, pode encontrar o que precisa na marca Masterflex.® .
Principais produtos para biofarmacêutica e muito mais
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpFuncionalidades e benefícios das soluções de manuseamento de fluidos
As nossas soluções de manuseamento de fluidos são concebidas para apoiar toda a sua empresa. O nosso sistema apoia a rastreabilidade e IQ/OQ/PQ.
As nossas bombas são fiáveis há muito tempo para:
- Bioprocessamento
- Alimentação química
- Alimentos e bebidas
- Dispensação de cosméticos
- Tintas/revestimentos
- Polpa e papel
- Semicondutor
- Água e águas residuais
Além disso, as nossas bombas possuem benefícios sem paralelo, incluindo:
- Conceção resistente exclusiva que não falha em ambientes difíceis
- Qualidade máxima de precisão, exatidão e reprodutibilidade
- Sistema com elevada qualidade volumétrica cujo fluido apenas toca no material da tubagem
Soluções de manuseamento de fluidos — Da pesquisa à produção
Dedicado ao sucesso de todo o seu percurso de fluidos – da investigação à produção
A Masterflex® é dedicada ao seu sucesso, desde a pesquisa de laboratório á produção em escala. As nossas bombas e tubagem resistentes duram, o que significa menos interrupções durante o processo científico, bem como precisão fiável e completa conformidade com as normas, medidas e regulamentos.
Produtos destacados
Serviços e ferramentas personalizados
Personalizar soluções de engenharia
Em parceria com bombas de engenharia personalizadas – concretizando ideias há mais de 50 anos.
Saiba mais
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
Temos flexibilidade para responder às suas necessidades, poupando-lhe tempo e dinheiro. Escolha o seu tipo, comprimento e quantidade de tubagem.
Saiba mais
MasterflexLive®
Com MasterflexLive®, tem monitorização em tempo real de todos os parâmetros da bomba.
Saiba mais
Masterflex descartável
A sua fonte de conjuntos de bioprocessamento estéreis e descartáveis
Saiba mais
Compatibilidade química
Procure o seu produto químico para ver o efeito que tem em centenas de materiais
Saiba mais
Ferramenta de seleção Masterflex
Encontre o sistema de bomba peristáltica agrupado recomendado para si em menos de 6 perguntas!
Saiba mais
Conecte-se a Masterflex®, Part of Avantor
Conecte-se a Masterflex® (part of Avantor) para se manter atualizado sobre soluções inovadoras e avançadas para líquidos com:
- Estudos de caso
- Webinars
- Guias e instruções
Estamos constantemente a expandir as nossas linhas de produtos para o servir melhor. Veja todos os produtos Masterflex.