Esponjas para salas limpas
As esponjas são ideais para a eliminação de contaminação forte e pastosa. Estão disponíveis versões autoclaváveis e com material resistente a desinfetantes fortes. Para limpeza de cortinas e paredes flexíveis, bancadas de fluxo laminar e isoladores em salas limpas. São ainda adequadas para utilização como camada intermédia durante o transporte de produtos críticos. Vários tamanhos (com possibilidade de solicitar um tamanho personalizado) e diferentes embalagens disponíveis.
Esponjas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...