Blocos de notas para salas limpas
Os blocos de notas são feitos de papel para salas limpas, processados e embalados em ambientes de classe 100 (ISO 5). São a ferramenta ideal para tirar notas em salas limpas e ambientes controlados.
As capas com espiral são fabricadas em polipropileno antiestático transparente, sem amidos nem silicone. As tintas usadas na impressão têm níveis reduzidos de sódio para reduzir a contaminação iónica. O papel branco pautado é opaco para que possa escrever de ambos os lados.
As capas com espiral são fabricadas em polipropileno antiestático transparente, sem amidos nem silicone. As tintas usadas na impressão têm níveis reduzidos de sódio para reduzir a contaminação iónica. O papel branco pautado é opaco para que possa escrever de ambos os lados.
Blocos de notas
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...