Máquina de limpeza de solas para salas limpas
Características:
- Para limpeza de solas (1 local)
- Incluindo suporte para latas (23 l)
- Limpeza de solas através de escova rotativa
- Estrutura em forma de cuba para evitar os salpicos
- As extremidades biseladas melhoram a higiene
- Limpeza fácil
Dimensões (L x P x A):
Tipo 23820: 706 mm x 515 mm x 1125 mm
Tipo 23850: 470 mm x 670 mm x 1130 mm