Armários de segurança da asecos
Os diferentes tipos de armários de segurança
Q-Line: armários de segurança para materiais inflamáveis Os armários de segurança Q-Line armazenam todos os seus produtos inflamáveis. Por exemplo: acetona, diclorometano, ciclohexano, éter dietílico, etanol, hexano, xileno, propanol, etc. |
UB-Line: armário sob a bancada refrigerado UB-S-90K Estes armários de segurança sob a bancada armazenam líquidos inflamáveis. Os armários UB-Line podem ser colocados sob a sua câmara ou hotte de extração de gases. Também disponíveis com refrigeração e ventilação filtrada. |
V-Line: a linha compacta para o laboratório e indústria Este armário de segurança oferece o mesmo volume de armazenamento do que um armário padrão. Os armários V-Line são mais práticos graças às gavetas verticais, que permitem um manuseamento e armazenamento fáceis do produto. |
SL-Line: armários de segurança para ácidos e alcalis Os armários SL-Line podem armazenar os seus produtos corrosivos: ácido nítrico, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, etc. |
|||
PEÇA UM ORÇAMENTO |